Merck
1409502
USP
Methenamine hippurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Hexamethylenetetramine monohippurate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N4 · C9H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methenamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CNC(C1=CC=CC=C1)=O)=O.N2(CN(C3)C4)CN3CN4C2
InChI
1S/C9H9NO3.C6H12N4/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROAIXOJGRFKICW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)