Fontos dokumentumok
222461
Murexide
ACS reagent
Szinonimák:
5,5′-Nitrilodibarbituric acid monoammonium salt, Ammonium purpurate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmax
525 nm
alkalmasság
passes test for complexometric indicator
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N.OC1=C(\N=C2\C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C8H5N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H3,12,13,16,17,19);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJYRLGOJYKPILZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?