Merck
1544519
USP
Piroxicam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
105785
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
piroxicam
kiszerelés
pkg of 50 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecules)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)