Fontos dokumentumok
74948
D-Pinitol
analytical standard
Szinonimák:
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D 65±5°, c = 1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
179-185 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?