Merck
236608
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butyl borate
98%
Szinonimák:
Boron tert-butoxide, Tri-tert-butoxyborane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3CO]3B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
101 °C/74 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OB(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H27BO3/c1-10(2,3)14-13(15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tri-tert-butyl borate is an organoborate commonly used to prepare other borate esters. It is also used as a substrate in Rh-catalyzed carbonylation reactions.
Alkalmazás
Tri-tert-butyl borate can be used as:
  • An additive in the synthesis of chiral α-hydroxy esters by reacting dimethylzinc with α-ketoesters using (−)-2-exo-morpholinoisobornane-10-thiol.
  • A starting material in the synthesis of boronate of (+)-pinane-2,3-diol.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
Asymmetric addition of dimethylzinc to α-ketoesters catalyzed by (−)-MITH
Wu H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(16), 6445-6447 (2008)
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2012)
Chiral carbanions, part 4: Borylation of (trimethylsilyl) methyl N, N-dialkylcarbamates-Diastereoselectivity and structural studies
Simov BP, et al.
Synthesis, 2004(16), 2704-2710 (2004)