Fontos dokumentumok
239275
meta-Phosphoric acid
ACS reagent, chips, 33.5-36.5%
Szinonimák:
Metaphosphoric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
chips
tartalmaz
57.0-63.0% sodium phosphite as stabilizer
koncentráció
33.5-36.5%
sűrűség
2 g/cm3
anion nyomok
MnO4- reducers: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP)
SMILES string
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A catalyst in combination with InCl3 to synthesize 1,8-dioxooctahydroxanthene derivatives by the reaction of cyclic β-diketones and aldehydes.
- A phosphate precursor to synthesize antimony phosphate (SbPO4) by reacting with antimony metal at high temperatures.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?