T5428
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate
≥95% purity, powder
Szinonimák:
TMRM
About This Item
Javasolt termékek
product name
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
összetétel
Carbon: 57.5-62.4%
Nitrogen: 5.3-5.9%
technika/technikák
titration: suitable
szín
dark green
oldhatóság
methanol: 5 mg/mL, clear
εmax
>95000 at 546-552 nm in methanol
fluoreszcencia
λem 573 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H25N2O3.ClHO4/c1-26(2)16-10-12-20-22(14-16)30-23-15-17(27(3)4)11-13-21(23)24(20)18-8-6-7-9-19(18)25(28)29-5;2-1(3,4)5/h6-15H,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFYWPQMAWCYNGW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.