E2205500
1,1′-Ethylidenebistryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), EBT
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tryptophan
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)