Merck
T5536
Supelco
Testosterone-d3 solution
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane, analytical standard, for drug analysis
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
drug control
Home Office Schedule 4.2
koncentráció
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C1([H])C[C@]2([H])[C@@]3([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]2(C)[C@]1([H])O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUMGGOZAMZWBJJ-HZRGXLBSSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)