STS0203
ECO TWEEN® 65
Szinonimák:
TWEEN® 65, Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Forma
liquid (may appear solid at room temperature )
összetétel
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
10.5
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
TWEEN 65 is a fatty acid polyoxyethylene ester of sorbitan.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)