Fontos dokumentumok
STS0015
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
Szinonimák:
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.28
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
viszkozitás
25.143 cSt(40 °C)
átmeneti hőmérséklet
pour point -21 °C
cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
oldhatóság
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: freely soluble
sűrűség
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
7.9
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Jogi információk
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)