Fontos dokumentumok
235989
Brij® L4
average Mn ~362
Szinonimák:
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~362
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
9
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a surfactant for the synthesis of copper(I) oxide (Cu2O) spherical nanoparticles using a microemulsion technique
- as a non-ionic surfactant for preparing reverse micelles to synthesize Pt3Co alloy nanoparticles
- as a surfactant to enhance the efficiency of interfacial coupling of hydrophobic materials and to make hydrogel
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?