Fontos dokumentumok
PHR3243
Sulfasalazine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Sulfasalazine, 2-Hydroxy-5-{{4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl}azo}benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, Salicylazosulfapyridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1636005
API-család
sulfasalazine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 250 mg
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)