Merck
BP1224
Disodium edetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
edta
Forma
crystals
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
248 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Chelator of divalent cations. Inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity.
Disodium edetate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Disodium Edetate Eye Drops
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazardExclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
    Célzott szervek
    Respiratory Tract
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)