Fontos dokumentumok
D5765
Denatonium benzoate
≥98%
Szinonimák:
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenylcarbamoyl)methyl]benzylammonium benzoate, Benzyldiethyl(2,6-xylylcarbamoylmethyl)ammonium benzoate, THS 839
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
164-168 °C (lit.)
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare anti-gnawing bio-polymer composites using zinc stearate (ZnSt) and capsicum oleoresin (CO) impregnated in silica (SiCO) and polybutylene succinate(PBS).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?