Fontos dokumentumok
R7774
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt hydrate
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Flavin Mononucleotide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Teszt
73.0-79.0% dry basis (BASED ON % RIBOFLAVIN)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a photosensitizing agent to assess in vitro efficacy of photodynamic therapy (PDT) on fungi
- to evaluate its in vivo delivery in rat corneas
- as a component in Vitamin and growth factor stock mix
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.