Merck
903795
Sigma-Aldrich
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′-phosphate sodium salt
≥98 atom %, ≥90% (CP)
Szinonimák:
Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt, Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C13H2015N2N2O9P·Na
Molekulatömeg:
484.28
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
 13C
 15N
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥90% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]([15NH]1)[13C]([13C]2=[15N][13C]1=O)=NC3=CC(C)=C(C)C=C3N2C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(O)=O.[Na+]
Általános leírás
Riboflavin-5′-phosphate (flavin mononucleotide or FMN) is a co-enzyme that was first isolated by Theorell. It is involved in the oxidation of glucose-6 phosphate and can be synthesized by phosphorylating riboflavin with phosphoryl chloride.
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate is an isotope of riboflavin-5′-phosphate wherein all the carbon and nitrogen atoms of dioxopyrimidine ring are replaced by 13C6 and 15N7, respectively.
Alkalmazás
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
642. Nucleotides. Part V. Riboflavin-5′ phosphate
Forrest, HS and Todd, AR
Journal of the Chemical Society, 3295-3299 (1950)