Merck
PPB010
Sigma-Aldrich
Tris EDTA Buffer, pH 8.0
pHast Pack, powder, 10X concentrate
Szinonimák:
10X TE buffer
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
termékcsalád
pHast Pack
form
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
szennyeződések
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
szín
white
pH
7.9—8.1
oldhatóság
soluble, clear, colorless
kation nyomok
Fe: <10 ppm
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
10X Tris-EDTA or TE buffer has two components. Tris buffer is a commonly used stable, non-toxic, and non-hygroscopic buffer. Also, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), a metal chelator, binds with cation metal ions that further inactivate the DNase enzyme which requires metal ions to activate. It has a pH range of 7.9 - 8.1.
Alkalmazás
TE buffer is intended for use in:
  • Nucleic acid gel electrophoresis
  • storage and dilution of DNA and RNA
  • DNA automated sequencing
  • Immunohistochemistry
Tulajdonságok és előnyök
  • Fast and easy Ready-to-use buffer
  • Minimizes effort - no need to weigh and adjust pH
  • Saves time and eliminates exposure to hazardous chemicals
  • Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Foil pouch
Feloldás
Contents of one pouch, when dissolved in 500mL of distilled or deionized water, will yield a 10X solution containing 100mM Tris, 10mM EDTA, pH 8.0 at 25 °C. Certified to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free. Certified for use in cell culture.
Tárolás és stabilitás
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)