Fontos dokumentumok
648314
Millipore
Tris Buffer, 1.0 M, pH 8.0, Molecular Biology Grade
1.0 M liquid, pH 7.0-9.0, Molecular Biology Grade
Szinonimák:
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
741883
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
Terméknév
Tris Buffer, 1.0 M, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Tris buffer is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear colorless
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Alkalmazás
  • Physicochemical cell disruption of Bacillus sp. for recovery of polyhydroxyalkanoates: future bioplastic for sustainability.: This research used Tris buffer, pH 8.0, for cell lysis and extraction processes, contributing to sustainable bioplastic production through efficient recovery of polyhydroxyalkanoates (Bhat et al., 2024).
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Slide 1 of 2
1 of 2