Merck
PHR3081
Supelco
Phenylbutyrate Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
α-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.19
Beilstein:
607374
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1614556
API-család
sodium phenylbutyrate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
mp
2-7 °C (lit.)
sűrűség
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)