Merck
671673
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate
≥95%
Szinonimák:
4-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-(chloroformyl)benzoate, Methyl terephthaloyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7ClO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.60
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
form
solid
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)