Fontos dokumentumok
Y0000809
Sodium phenylbutyrate impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium phenylbutyrate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
30-32 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)