Fontos dokumentumok
PHR3082
Phenylbutyrate Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1614534
API-család
sodium phenylbutyrate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
30-32 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3