Fontos dokumentumok
PHR2205
Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to NIST 3152a
API-család
tetrasodium pyrophosphate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1