Fontos dokumentumok
S6422
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate
BioXtra, 99.0-103.0%
Szinonimák:
Pyrophosphate inorganic, Sodium diphosphate tetrabasic, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
99.0-103.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- for pyrophosphate hydrolysis and quantification
- as a component of extraction buffer to homogenize liver
- as a component of cell lysis buffer for western blotting
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)