Fontos dokumentumok
PHR2204
Sodium Trimetaphosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Trisodium trimetaphosphate, Sodium cyclotriphosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to NIST 3152a
API-család
sodium trimetaphosphate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
InChI
1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)