PHR2179
Ranitidine Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-Methyl-2-nitroacetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
ranitidine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])CC(=O)NC
InChI
1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXGDLJRIJKYANC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)