Fontos dokumentumok
PHR1775
Ranitidine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ranitidine S-oxide, (N-[2-[[[5-[(DIMETHYLAMINO) METHYL]-2-FURANYL]METHYL] SULFINYL]ETHYL]-N-METHYL-2- NITRO-1,1-ETHENEDIAMINE, N-{2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfinyl}ethyl}-N′-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1598700
API-család
ranitidine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN\C(NCCS(=O)Cc1ccc(CN(C)C)o1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/b13-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKHXRNHSZTXSLP-UKTHLTGXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?