Fontos dokumentumok
PHR1774
Ranitidine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethyl}-2-nitroethene-1,1-diamine, N,N?-BIS{2-{{{5-[(DIMETHYLAMINO) METHYL]FURAN-2- YL}METHYL}SULFANYL}ETHYL}-2-NITROETHENE-1,1-DIAMINE, Ranitidine Impurity A, N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}thio}ethyl}-2-nitro-1,1-ethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1598609
API-család
ranitidine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)Cc1ccc(CSCCN\C(NCCSCc2ccc(CN(C)C)o2)=C\[N+]([O-])=O)o1
InChI
1S/C22H35N5O4S2/c1-25(2)13-18-5-7-20(30-18)16-32-11-9-23-22(15-27(28)29)24-10-12-33-17-21-8-6-19(31-21)14-26(3)4/h5-8,15,23-24H,9-14,16-17H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTVSRHZKBPARSF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3