Fontos dokumentumok
PHR2177
Ranitidine Impurity F
Szinonimák:
[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14ClNO2
Molekulatömeg:
191.66
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
ranitidine
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)