Fontos dokumentumok
PHR1773
Ranitidine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethanamine hemifumarate salt, 2-{{{5-[(DIMETHYLAMINO)METHYL] FURAN-2-YL}METHYL}SULFANYL} ETHANEAMINEHEMIFUMARATE SALT, Ranitidine Impurity B, 2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethylamine hemifumarate salt, 5-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}-N,N-dimethyl- 2-furanmethanamine hemifumarate salt, Ranitidine diamine hemifumarate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1598507
API-család
ranitidine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
InChI
1S/C10H18N2OS.C4H4O4/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+