Fontos dokumentumok
1598507
USP
Ranitidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethanamine hemifumarate salt, 2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethylamine hemifumarate salt, 5-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}-N,N-dimethyl- 2-furanmethanamine hemifumarate salt, Ranitidine diamine hemifumarate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ranitidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
Általános leírás
Alkalmazás
- Ranitidine in Sodium Chloride Injection
- Ranitidine Injection
- Ranitidine Oral Solution
- Ranitidine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)