Fontos dokumentumok
PHR8627
Supelco
Phenylephrine Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,8-diol Hydrochloride Monohydrate, Longimammamine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.68
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1533261
API-család
phenylephrine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)