Fontos dokumentumok
C94807
3-Pyridinecarbonitrile
98%
Szinonimák:
3-Cyanopyridine, Nicotinic acid nitrile, Nicotinonitrile
Teszt
98%
Forma
crystals
szennyeződések
<2.5% acetone
bp
201 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES string
N#Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?