P110010
Polyvinyl butyral
Powder
Szinonimák:
PVB
About This Item
Javasolt termékek
product name
Polyvinyl butyral, resin prepared from vinyl acetate monomer
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
WGK
WGK 1