Fontos dokumentumok
1.10083
Supelco
Calcium Test Strips, colorimetric
10-100 mg/L (Ca²⁺), MQuant®
Szinonimák:
Calcium chemical test strips
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Calcium Test, colorimetric, 10-100 mg/L (Ca2+), MQuant®
leírás
semi-quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
specifikus analit(ok)
calcium
mérési tartomány
10-100 mg/L (Ca2+)
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Method: Colorimetric with test strips and reagents 10 - 25 - 50 - 100 mg/L (Ca2+) MQuant®
The MQuant® Calcium test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable for rapid determination of calcium in aqueous media. In the presence of hydrogen peroxide calcium ions react with glyoxal-bis(2-hydroxyanil) to form a red complex. The calcium concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. For a quantitative determination of calcium in different concentration ranges please refer to our Reflectoquant® and Spectroquant® tests.
Alkalmazás
  • Development of a blood calcium test for hypocalcemia diagnosis in dairy cows.: This study focuses on creating a blood calcium test to diagnose hypocalcemia in dairy cows. The test′s development and validation are crucial for improving animal health and productivity in the dairy industry (Fu et al., 2022).
Kapcsolódás
Replaces: 10083-1
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Slide 1 of 2
1 of 2