Fontos dokumentumok
PHR2046
Fluconazole Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
fluconazole
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
mp
103-107 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3