1271722
USP
Fluconazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluconazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H13FN6O/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(21,5-19-9-15-7-17-19)6-20-10-16-8-18-20/h1-4,7-10,21H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUEOBFHUKGPCHO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluconazole
- Fluconazole for Oral Suspension
- Fluconazole Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3