1718041
USP
Voriconazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(pyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
voriconazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)