PHR1826
Fluconazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1,1′-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole, 1,1′-(1,3-Phenylene)-di-(1H-1,2,4-Triazole)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1271733
API-család
fluconazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3