Fontos dokumentumok
1718039
USP
Voriconazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
voriconazole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
103-107 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)