Merck
BP1175
Fluconazole impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Fluconazole, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12F2N6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluconazole
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fluconazole impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluconazole Oral Suspension
  • Fluconazole Capsules
  • Fluconazole Infusion
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Fluconazole is an antifungal agent. It is highly selective inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Fluconazole is a potent inhibitor of CYP2C9. Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Health hazardExclamation mark
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Cikkek
    Az NMR-eltolódási táblázatok segítenek a deuterált oldószerekben lévő szennyeződések azonosításában, segítve a pontos kémiai elemzést.