Fontos dokumentumok
BP1174
Fluconazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluconazole
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)