Merck
1349706
USP
Isoniazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
Beilstein:
119374
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isoniazid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
171-173 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Isoniazid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Isoniazid Tablets
  • Isoniazid Injection
  • Isoniazid Oral Solution
  • Rifampin and Isoniazid Capsules
  • Rifampin, Isoniazid, and Pyrazinamide Tablets
  • Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide, and Ethambutol Hydrochloride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antibiotic for treatment of Mycobacterium tuberculosis, inhibits mycolic acid biosynthesis. Metabolized by hepatic N-acetyltransferase (NAT) and cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) to form hepatotoxins. Selectively induces expression of CYP2E1. Reversibly inhibits CYP2C19 and CYP3A4 activities, and mechanistically inactivates CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19 and CYP3A4 at clinically relevant concentrations.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)