Merck
Y0002384
Bupivacaine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine impurity D (PhEur)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(CCCCCl)C(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. Compendial materials should be used for the purpose described in the appropriate monograph unless otherwise authorized by the National Competent Authority. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
e.g. pharmaceutical (small molecule)
Kiszerelés
Unit quantity: 0.001mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)