Fontos dokumentumok
1097953
USP
Cefotaxime Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-N-{(5aR,6R)-1,7-dioxo-1,3,4,5a,6,7-hexahydroazeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl}-2-(methoxyimino)acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H13N5O5S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
395.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cefotaxime
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC4=C(N3C2=O)C(=O)OC4)N
InChI
1S/C14H13N5O5S2/c1-23-18-7(6-4-26-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9-5(2-24-13(9)22)3-25-12(8)19/h4,8,12H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCSWUKXFFGUOQE-GHXIOONMSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Cefotaxime Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Cefotaxime Sodium
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)