Fontos dokumentumok
1050982
USP
Benzalkonium bromide (C12)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Benzyldodecyldimethylammonium bromide, Benzyldimethyldodecylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benzalkonium bromide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Fluticasone Propionate Nasal Spray
- Triamcinolone Acetonide Nasal Spray
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup