Fontos dokumentumok
154385
2-Thiophenecarbonitrile
99%
Szinonimák:
2-Cyanothiophene, Thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.563 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
sűrűség
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1cccs1
InChI
1S/C5H3NS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)