1287766
USP
Galantamine hydrobromide racemic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Galantamine hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
galantamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Galantamine Hydrobromide
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)