345670
Galanthamine, Hydrobromide
A competitive and reversible inhibitor of acetylcholinesterase.
Szinonimák:
Galanthamine, Hydrobromide, Nivalin, HBr
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Acetylcholinesterase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Iliev, A., et al. 1999. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 21, 297.
Southan, G.J., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.117, 619.
Mutafova-Yambolieva, V.N., et al. 1993. Gen. Pharmacol. 24, 1253.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3